2,2-Dimetylo-1,3-dioksolan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L00482.06
L00482.14
L00482.06EA
214
PLN
L00482.06
L00482.14
2,2-Dimetylo-1,3-dioksolan ≥98%
2,2-Dimetylo-1,3-dioksolan
Purity: 98+%
CAS No.: 2916-31-6
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 102775
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014106
Formuła:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Temp. Wrzenia: 91…93 °C Gęstość: 0.946 Temp. Zapłonu: 6 °C (42 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014106 Numer CAS: 2916-31-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-842-4 ADR: 3 II |