Chinazolino-2,4(1H,3H)-dion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L07763.06
L07763.14
L07763.06EA
231
PLN
L07763.06
L07763.14
Chinazolino-2,4(1H,3H)-dion ≥98%
Chinazolino-2,4(1H,3H)-dion
Purity: 98%
CAS No.: 86-96-4
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point:
Formuła:
C₈H₆N₂O₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006699 Numer CAS: 86-96-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-712-6 |