4-Hydroksychinazolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17129.09
A17129.18
A17129.09EA
282
PLN
A17129.09
A17129.18
4-Hydroksychinazolina ≥98%
4-Hydroksychinazolina
Purity: 98%
CAS No.: 491-36-1
Molecular Formula: C8H6N2O
Formula Weight: 146.15
Odour: Odourless
Melting Point: 216-219°
Beilstein Reference: 118473
MDL No.: MFCD00511302
Formuła:
C₈H₆N₂O Temp. topnienia: 216…219 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00511302 Numer CAS: 491-36-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-735-8 |