2-Benzoksazolina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
benzo[d]oxazol-2(3H)-one
A19378.14
A19378.22
A19378.14EA
358
PLN
A19378.14
A19378.22
2-Benzoksazolina ≥98%
2-Benzoksazolina
Purity: 98%
CAS No.: 59-49-4
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 139-140°
Beilstein Reference: 119481
MDL No.: MFCD00005716
Formuła:
C₇H₅NO₂ Temp. topnienia: 139…140 °C Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005716 Numer CAS: 59-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-430-0 |