Drukuj
2-Benzoksazolina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: benzo[d]oxazol-2(3H)-one
169080250 169081000 169085000
ACRO169080250EA 273 PLN
ACRO169080250 ACRO169081000 ACRO169085000
2-Benzoksazolina 98%
2-Benzoksazolina
Formuła: C₇H₅NO₂
Temp. topnienia: 137…141 °C
Temp. Zapłonu: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005716
Numer CAS: 59-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-430-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %