2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H32224.03
H32224.06
H32224.03EA
799
PLN
H32224.03
H32224.06
2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
2-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 1195-14-8
Molecular Formula: C9H8S
Formula Weight: 148.23
Melting Point: 51-52°
MDL No.: MFCD00216250
Formuła:
C₉H₈S Temp. topnienia: 51…52 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216250 Numer CAS: 1195-14-8 Numer WE (dawny EINECS): 214-792-2 |