Bismut(III) gallate basic hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24187.22
B24187.36
B24187.22EA
292
PLN
B24187.22
B24187.36
Bismut(III) gallate basic hydrate
Bismut(III) gallate basic hydrate
CAS No.: 99-26-3
Molecular Formula: C7H5BiO6.xH2O
Formula Weight: 394.10(anhy)
MDL No.: MFCD01632692
Formuła:
C₇H₅BiO₆·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01632692 Numer CAS: 342406-26-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-742-2 |