Kwas rodanino-N-octowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid, Rhodanine-3-acetic acid
B22244.06
B22244.14
B22244.22
B22244.06EA
244
PLN
B22244.06
B22244.14
B22244.22
Kwas rodanino-N-octowy ≥98%
Kwas rodanino-N-octowy
Purity: 98%
CAS No.: 5718-83-2
Molecular Formula: C5H5NO3S2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: 145-148°
Beilstein Reference: 149513
Formuła:
C₅H₅NO₃S₂ MW: 191.23 g/mol Temp. topnienia: 145…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005491 Numer CAS: 5718-83-2 Numer WE (dawny EINECS): 227-220-1 |