Drukuj
4,4-Dimetylo-2-oksazolina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
355270100 355270500
ACRO355270100EA 570 PLN
ACRO355270100 ACRO355270500
4,4-Dimetylo-2-oksazolina 98%
4,4-Dimetylo-2-oksazolina
Formuła: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 99…100 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014507
Numer CAS: 30093-99-3
Numer WE (dawny EINECS): 250-045-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %