Drukuj
2-Metylo-2-oksazolina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methyl-4,5-dihydrooxazole
159971000 159975000
ACRO159971000EA 502 PLN
ACRO159971000 ACRO159975000
2-Metylo-2-oksazolina 99%
2-Metylo-2-oksazolina
Formuła: C₄H₇NO
MW: 85.11 g/mol
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005298
Numer CAS: 1120-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-316-3
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC 1.5 to 2.5 % (MEK)