2-Etylo-2-oksazolina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23287.22
B23287.36
B23287.22EA
414
PLN
B23287.22
B23287.36
2-Etylo-2-oksazolina ≥99%
2-Etylo-2-oksazolina
Purity: 99%
CAS No.: 10431-98-8
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Amine-like
pH: 10-12
Melting Point: -62°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 105464
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00005302
Formuła:
C₅H₉NO Temp. Wrzenia: 128…129 °C Temp. topnienia: –62 °C Gęstość: 0,981 Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005302 Numer CAS: 10431-98-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-912-4 ADR: 8,II |