Drukuj
Chloromrówczan 9-fluorenylometylu (Chlorek Fmoc) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
170940010 170940050 170940250 170941000
ACRO170940010EA 143 PLN
ACRO170940010 ACRO170940050 ACRO170940250 ACRO170941000
Chloromrówczan 9-fluorenylometylu (Chlorek Fmoc) 98%
Chloromrówczan 9-fluorenylometylu (Chlorek Fmoc)
Formuła: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258.7 g/mol
Temp. topnienia: 63 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001138
Numer CAS: 28920-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 249-313-6
Jednostka: 2928
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
HPLC ≥94 %