2-(2-Bromoetylo)-1,3-dioksolan 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11441.09
A11441.18
A11441.09EA
319
PLN
A11441.09
A11441.18
2-(2-Bromoetylo)-1,3-dioksolan 95% stabilised
2-(2-Bromoetylo)-1,3-dioksolan
Stabilized with silver
Purity: 95%
CAS No.: 18742-02-4
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 68-70°/8mm
Beilstein Reference: 103516
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003216
Formuła:
C₅H₉BrO₂ MW: 181.03 g/mol Temp. Wrzenia: 68…70 °C (8 mmHg) Gęstość: 1.512 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003216 Numer CAS: 18742-02-4 Numer WE (dawny EINECS): 242-551-1 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |