Kwas (R)-(-)-tiazolidyno-4-karboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
A15033.09
A15033.18
A15033.30
A15033.09EA
258
PLN
A15033.09
A15033.18
A15033.30
Kwas (R)-(-)-tiazolidyno-4-karboksylowy ≥98%
Kwas (R)-(-)-tiazolidyno-4-karboksylowy
Purity: 98%
CAS No.: 34592-47-7
Molecular Formula: C4H7NO2S
Formula Weight: 133.17
Melting Point: 192-200° dec.
Beilstein Reference: 81065
Merck Reference: 14,9445
Optical Rotation: -141° (c=1.3 in water)
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005212
Formuła:
C₄H₇NO₂S MW: 133.17 g/mol Temp. topnienia: 192…200 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005212 Numer CAS: 34592-47-7 Numer WE (dawny EINECS): 252-106-3 ADR: 6.1 III |