Drukuj
Kwas (R)-(-)-tiazolidyno-4-karboksylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
138640250 138641000 138640100
ACRO138640250EA 315 PLN
ACRO138640250 ACRO138641000 ACRO138640100
Kwas (R)-(-)-tiazolidyno-4-karboksylowy 98%
Kwas (R)-(-)-tiazolidyno-4-karboksylowy
Formuła: C₄H₇NO₂S
MW: 133.17 g/mol
Temp. topnienia: 203 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005212
Numer CAS: 34592-47-7
Numer WE (dawny EINECS): 252-106-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -136° to -144° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %