tert-Butyl hydroperoxide 5-6 mol/l in n-decane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
TBHP
M-Clarity™ quality level = MQ200
416665-25ML
416665-100ML
SIAL416665-25MLEA
394
PLN
SIAL416665-25ML
SIAL416665-100ML
tert-Butyl hydroperoxide 5-6 mol/l in n-decane, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl hydroperoxide
Formuła:
C₄H₁₀O₂ MW: 90.12 g/mol Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002130 Numer CAS: 75-91-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-915-7 Jednostka: 3109 ADR: 5.2 |