Drukuj
tert-Butyl hydroperoxide 70% ≥70%, Luperox® TBH70X, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: TBHP
M-Clarity™ quality level = MQ200
458139-100ML 458139-1L 458139-25ML 458139-4L 458139-18L
SIAL458139-100MLEA 310 PLN
SIAL458139-100ML SIAL458139-1L SIAL458139-25ML SIAL458139-4L SIAL458139-18L
tert-Butyl hydroperoxide 70% ≥70%, Luperox® TBH70X, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl hydroperoxide
Formuła: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 96.2 °C
Gęstość: 0.93 g/mL (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002130
Numer CAS: 75-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-915-7
Jednostka: 3109
ADR: 5.2