Drukuj
tert-Butyl hydroperoxide ≥70%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A13926.0F A13926.AE A13926.AP
A13926.0FEA 2150 PLN
A13926.0F A13926.AE A13926.AP
tert-Butyl hydroperoxide ≥70%
tert-Butyl hydroperoxide
CAS No.: 75-91-2 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 43°(109°F) Physical Form: Liquid Density: 0.937 Refractive Index: 1.3870 Appearance: Colourless Melting Point: -3° Boiling Point: 96° dec. Beilstein Reference: 1098280 Merck Reference: 14,1570 UN No.: 3109 MDL No.: MFCD00002130
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 96 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0,937
Temp. Zapłonu: 43 °C(109 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002130
Numer CAS: 75-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-915-7
Jednostka: 3109
ADR: 5.2,
Klasyfikacja Merck : 14,1570