Drukuj
tert-Butyl hydroperoxide 70% 70%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TBHP
180340050 180342500 180345000 180340025 180340100
ACRO180340050EA 126 PLN
ACRO180340050 ACRO180342500 ACRO180345000 ACRO180340025 ACRO180340100
tert-Butyl hydroperoxide 70% 70%
tert-Butyl hydroperoxide
Formuła: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 96 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0.937
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002130
Numer CAS: 75-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-915-7
Jednostka: 3109
ADR: 5.2
Klasyfikacja Merck : 14,1570
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 68.5 to 71.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)