Drukuj
Nickel aluminium alloy, proszek for production of Raney-nickel, do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
8.06749.0005EA 205 PLN
8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
Nickel aluminium alloy, proszek for production of Raney-nickel, do syntezy, Sigma-Aldrich®
Nickel aluminium alloy
for the production of Raney nickel
Melting Point : 1460 °C
Bulk Density: 2850 kg/m3
Density: 4.3 g/cm3
Formuła: AlNi
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167392
Numer CAS: 12635-29-9
Numer WE (dawny EINECS): 234-439-6
Jednostka: 1396
ADR: 4.3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of Ni 47.0 - 53.0 %
Assay of Al 47.0 - 53.0 %