Drukuj
Metylostyren (mieszanina izomerów) stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Stabilizacja: w 4-tert-butylopirokatechina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9045
8.22098.0100EA 168 PLN
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9045
Metylostyren (mieszanina izomerów) stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Metylostyren (mieszanina izomerów)
Formuła: C₉H₁₀
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00168066
Numer CAS: 25013-15-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-292-7
Jednostka: 2618
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.09 g/l (20 °C)
Melting Point -77 °C
Molar Mass 118.18 g/mol
Boiling Point 168 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Flash Point 52 °C
Explosion Limit 1.1 - 5.2 %(V)
Density 0.893 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 575 °C
Synonyms Vinyltoluene
Hill Formula C9H10
Chemical Formula 3/4-(CH3)C6H4CH=CH2