Drukuj
Chlorek tiofeno-2-karbonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
A14641.14 A14641.06 A14641.22 A14641.36
A14641.14EA 285 PLN
A14641.14 A14641.06 A14641.22 A14641.36
Chlorek tiofeno-2-karbonylu ≥98%
Chlorek tiofeno-2-karbonylu
Purity: 98% CAS No.: 5271-67-0 Molecular Formula: C5H3ClOS Formula Weight: 146.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5900 Boiling Point: 105°/30mm Beilstein Reference: 110145 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00005428
Formuła: C₅H₃ClOS
Temp. Wrzenia: 105 °C (30 mmHg)
Gęstość: 1,372
Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F)
Numer MDL: MFCD00005428
Numer CAS: 5271-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-092-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II