Drukuj
Chlorek tiofeno-2-karbonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
187770250 187771000
ACRO187770250EA 202 PLN
ACRO187770250 ACRO187771000
Chlorek tiofeno-2-karbonylu 98%
Chlorek tiofeno-2-karbonylu
Formuła: C₅H₃ClOS
Gęstość: 1,37 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005428
Numer CAS: 5271-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-092-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %