Bismuth antimonide 99%
|
Uwaga
|
A17014.09
A17014.18
A17014.09EA
573
PLN
A17014.09
A17014.18
Bismuth antimonide 99%
Bismuth antimonide
Purity: 99.99%
CAS No.: 12323-19-2
Molecular Formula: BiSb
Formula Weight: 330.73
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00014196
Formuła:
BiSb Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014196 Numer CAS: 12323-19-2 Jednostka: 1549 ADR: 6.1,III |