Wodorotlenek bizmutu(III), tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bismuth hydroxide
40397.30
40397.A1
40397.30EA
949
PLN
40397.30
40397.A1
Wodorotlenek bizmutu(III), tech.
Wodorotlenek bizmutu(III)
CAS No.: 10361-43-0
Molecular Formula: Bi(OH)3
Formula Weight: 260.00
Physical Form: Amorphous Powder
Odour: Odourless
Solubility: Insoluble in water. Soluble in acids
MDL No.: MFCD00046188
Hydrolysis of ribonucleic acid, absorbent
Formuła:
H₃BiO₃ MW: 260 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046188 Numer CAS: 10361-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-790-2 |