Lithium tetrachlorocuprate 0.1 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dilithium tetrachlorocuprate
20620.AE
20620.AP
20620.AEEA
973
PLN
20620.AE
20620.AP
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 M in THF
Lithium tetrachlorocuprate
CAS No.: 15489-27-7
Molecular Formula: Li2CuCl4
Formula Weight: 219.24
Physical Form: Liquid
Density: 0.910
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Dark orange
UN No.: 2056
MDL No.: MFCD00011081
Formuła:
Cl₄CuLi₂ MW: 219.24 g/mol Gęstość: 0.910 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011081 Numer CAS: 15489-27-7 Jednostka: 2056 ADR: 3 II |