Drukuj
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dilithium tetrachlorocuprate
407830250 407831000 407835000
ACRO407830250EA 233 PLN
ACRO407830250 ACRO407831000 ACRO407835000
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 M in THF
Lithium tetrachlorocuprate
Formuła: Cl₄CuLi₂
MW: 219.24 g/mol
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011081
Numer CAS: 15489-27-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear orange to red-brown Solution
Titration Argentometric 0.09 to 0.12 M
Titration with NaOH ≥95 %