Kwas 1,4-fenylenodioctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16036.03
A16036.06
A16036.03EA
199
PLN
A16036.03
A16036.06
Kwas 1,4-fenylenodioctowy ≥97%
Kwas 1,4-fenylenodioctowy
Purity: 97%
CAS No.: 7325-46-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 252-256°
Beilstein Reference: 1960342
MDL No.: MFCD00004354
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ Temp. topnienia: 252…256 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004354 Numer CAS: 7325-46-4 Numer WE (dawny EINECS): 230-801-2 |