1,3-Phenylenediacetic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11429.14
A11429.04
A11429.09
A11429.14EA
2080
PLN
A11429.14
A11429.04
A11429.09
1,3-Phenylenediacetic acid ≥97%
1,3-Phenylenediacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 19806-17-8
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 2616749
MDL No.: MFCD00004341
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ Temp. topnienia: 172…178 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004341 Numer CAS: 19806-17-8 Numer WE (dawny EINECS): 243-332-3 |