Kwas tiazolidyno-2-karboksylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1,3-thiazolidine, 1,3-Thiazolane-2-carboxylic acid
A11564.06
A11564.14
A11564.06EA
408
PLN
A11564.06
A11564.14
Kwas tiazolidyno-2-karboksylowy ≥97%
Kwas tiazolidyno-2-karboksylowy
Purity: 97%
CAS No.: 16310-13-7
Molecular Formula: C4H7NO2S
Formula Weight: 133.17
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 112783
Formuła:
C₄H₇NO₂S MW: 133.169 g/mol Temp. topnienia: ∼ 184 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068005 Numer CAS: 65126-70-7 |