2,4-Tiazolidynodion ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,3-Thiazolidine-2,4-dione
A13496.14
A13496.22
A13496.14EA
518
PLN
A13496.14
A13496.22
2,4-Tiazolidynodion ≥99%
2,4-Tiazolidynodion
Purity: 99%
CAS No.: 2295-31-0
Molecular Formula: C3H3NO2S
Formula Weight: 117.13
Melting Point: 123-126°
Boiling Point: 178-179°/19mm
MDL No.: MFCD00005478
Formuła:
C₃H₃NO₂S Temp. Wrzenia: 178…179 °C (19 mmHg) Temp. topnienia: 123…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005478 Numer CAS: 2295-31-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-941-2 |