Drukuj
2,4-Tiazolidynodion 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
159490250 159491000
ACRO159490250EA 351 PLN
ACRO159490250 ACRO159491000
2,4-Tiazolidynodion 99%
2,4-Tiazolidynodion
Formuła: C₃H₃NO₂S
Temp. Wrzenia: 178…179 °C (19 mmHg)
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005478
Numer CAS: 2295-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-941-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
HPLC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm