Drukuj
2,5-Dihydroksybenzenosulfonian potasu do syntezy
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14729.0050 8.14729.0250
8.14729.0050EA 0 PLN
8.14729.0050 8.14729.0250
2,5-Dihydroksybenzenosulfonian potasu do syntezy
2,5-Dihydroksybenzenosulfonian potasu
Formuła: C₆H₅KO₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007475
Numer CAS: 21799-87-1
Numer WE (dawny EINECS): 244-584-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 250 - 251 °C
Molar Mass 228.27 g/mol