Drukuj
Dichlorowodorek 2,4-diaminofenolu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22331.0100 8.22331.0250
8.22331.0100EA 910 PLN
8.22331.0100 8.22331.0250
Dichlorowodorek 2,4-diaminofenolu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dichlorowodorek 2,4-diaminofenolu
Formuła: C₆H₁₀Cl₂N₂O
MW: 197.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012979
Numer CAS: 137-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-279-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 275 g/l (15 °C)
Melting Point 205 °C
Molar Mass 197.06 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
pH 1 - 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)