Drukuj
Dichlorowodorek 2,4-diaminofenolu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
212840250 212841000
ACRO212840250EA 223 PLN
ACRO212840250 ACRO212841000
Dichlorowodorek 2,4-diaminofenolu 98%
Dichlorowodorek 2,4-diaminofenolu
Formuła: C₆H₁₀Cl₂N₂O
MW: 197.06 g/mol
Temp. topnienia: 222 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012979
Numer CAS: 137-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-279-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %