Sulfatiazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulphonamide, N1-2-Thiazolylsulphanilamid
A10727.22
A10727.36
A10727.22EA
602
PLN
A10727.22
A10727.36
Sulfatiazol ≥99%
Sulfatiazol
Purity: 99%
CAS No.: 72-14-0
Molecular Formula: C9H9N3O2S2
Formula Weight: 255.32
Melting Point: 200-203°
Merck Reference: 14,8943
MDL No.: MFCD00005319
Short-acting antimicrobial topical sulfa drug
Formuła:
C₉H₉N₃O₂S₂ MW: 255.32 g/mol Temp. topnienia: 200…203 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005319 Numer CAS: 72-14-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-771-5 |