Bezwodnik trimelitowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
B23003.30
B23003.A1
B23003.30EA
235
PLN
B23003.30
B23003.A1
Bezwodnik trimelitowy ≥97%
Bezwodnik trimelitowy
Purity: 97%
CAS No.: 552-30-7
Molecular Formula: C9H4O5
Formula Weight: 192.13
Flash Point: 227°(440°F)
Melting Point: 165-169°
Boiling Point: 240-245°/14mm
Beilstein Reference: 9394
Merck Reference: 14,9703
MDL No.: MFCD00005925
Formuła:
C₉H₄O₅ MW: 192.13 g/mol Temp. Wrzenia: 240…245 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 165…169 °C Gęstość: 1.540 Temp. Zapłonu: 227 °C (440 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005925 Numer CAS: 552-30-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-008-0 |