Drukuj
Bezwodnik trimelitowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
105370010 105372500
ACRO105370010EA 403 PLN
ACRO105370010 ACRO105372500
Bezwodnik trimelitowy 97%
Bezwodnik trimelitowy
Formuła: C₉H₄O₅
MW: 192.13 g/mol
Temp. topnienia: 164…169 °C
Temp. Zapłonu: 227 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005925
Numer CAS: 552-30-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-008-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Assay ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes