Drukuj
Chlorowodorek prokainy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9879-100G P9879-250G P9879-50G
SIALP9879-100GEA 299 PLN
SIALP9879-100G SIALP9879-250G SIALP9879-50G
Chlorowodorek prokainy, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek prokainy
Formuła: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
MW: 272.77 g/mol
Numer MDL: MFCD00013000
Numer CAS: 51-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-077-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III