Chlorowodorek prokainy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
A17485.18
A17485.30
A17485.18EA
263
PLN
A17485.18
A17485.30
Chlorowodorek prokainy 99%
Chlorowodorek prokainy
Purity: 99%
CAS No.: 51-05-8
Molecular Formula: C13H20N2O2.HCl
Formula Weight: 272.78
Odour: Odourless
Melting Point: 155-157°
Boiling Point: 195-196°/17mm
Merck Reference: 14,7757
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013000
Formuła:
C₁₃H₂₁ClN₂O₂ MW: 272.77 g/mol Temp. Wrzenia: 195…196 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 155…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013000 Numer CAS: 51-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-077-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |