Drukuj
Chlorowodorek prokainy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
207311000 207315000
ACRO207311000EA 342 PLN
ACRO207311000 ACRO207315000
Chlorowodorek prokainy 99%
Chlorowodorek prokainy
Formuła: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
MW: 272.77 g/mol
Temp. topnienia: 154…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013000
Numer CAS: 51-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-077-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 5.0 to 6.5 (2 % w/v in water)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %