Triklosan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
L18655.09
L18655.22
L18655.36
L18655.09EA
292
PLN
L18655.09
L18655.22
L18655.36
Triklosan ≥99%
Triklosan
Purity: 99%
CAS No.: 3380-34-5
Molecular Formula: C12H7Cl3O2
Formula Weight: 289.55
Melting Point: 56-59°
Beilstein Reference: 2057142
Merck Reference: 14,9657
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00800992
Formuła:
C₁₂H₇Cl₃O₂ MW: 289.54 g/mol Temp. topnienia: 56…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00800992 Numer CAS: 3380-34-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-182-2 ADR: 9 III |