Disodium fumarate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11276.0E
A11276.22
A11276.36
A11276.0EEA
2920
PLN
A11276.0E
A11276.22
A11276.36
Disodium fumarate ≥98%
Disodium fumarate
Purity: 98%
CAS No.: 17013-01-3
Molecular Formula: C4H2Na2O4
Formula Weight: 160.04
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00064567
Formuła:
C₄H₂Na₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064567 Numer CAS: 17013-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 241-087-7 |