Drukuj
Disodium fumarate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
215530050 215531000 215535000
ACRO215530050EA 101 PLN
ACRO215530050 ACRO215531000 ACRO215535000
Disodium fumarate 98%
Disodium fumarate
Formuła: C₄H₂Na₂O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064567
Numer CAS: 17013-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 241-087-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %