(4-Fluorophenylthio)acetic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19658.03
A19658.06
A19658.03EA
343
PLN
A19658.03
A19658.06
(4-Fluorophenylthio)acetic acid ≥97%
(4-Fluorophenylthio)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 332-51-4
Molecular Formula: C8H7FO2S
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 76-79°
MDL No.: MFCD00219825
Formuła:
C₈H₇FO₂S Temp. topnienia: 76…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00219825 Numer CAS: 332-51-4 |