Kwas fenylotiooctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22280.14
B22280.22
B22280.14EA
516
PLN
B22280.14
B22280.22
Kwas fenylotiooctowy ≥97%
Kwas fenylotiooctowy
Purity: 97%
CAS No.: 103-04-8
Molecular Formula: C6H5SCH2CO2H
Formula Weight: 168.22
Odour: Stench
Melting Point: 61-66°
Beilstein Reference: 2045072
MDL No.: MFCD00004355
Formuła:
C₈H₈O₂S Temp. topnienia: 61…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004355 Numer CAS: 103-04-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-073-9 |