Merkaptooctan sodu (Tioglikolan sodu) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14356.14
L14356.22
L14356.36
L14356.14EA
238
PLN
L14356.14
L14356.22
L14356.36
Merkaptooctan sodu (Tioglikolan sodu) ≥97%
Merkaptooctan sodu (Tioglikolan sodu)
Purity: 97%
CAS No.: 367-51-1
Molecular Formula: HSCH2CO2Na
Formula Weight: 114.10
Odour: Stench
pH: ~6
Melting Point: ca 305°
Beilstein Reference: 4569109
Merck Reference: 14,8692
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00043386
Formuła:
HSCH₂COONa Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043386 Numer CAS: 367-51-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-696-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8692 |