Merkaptooctan sodu (Tioglikolan sodu) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
148890500
148890010
148892500
ACRO148890500EA
387
PLN
ACRO148890500
ACRO148890010
ACRO148892500
Merkaptooctan sodu (Tioglikolan sodu) 98%
Merkaptooctan sodu (Tioglikolan sodu)
Formuła:
HSCH₂COONa Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00043386 Numer CAS: 367-51-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-696-4 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white to light pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodimetric | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 11.41 to 11.99 % (N) |