Chlorotiomrówczan O-fenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Phenyl chlorothionocarbonate, Phenyl chlorothionoformate, O-Phenyl carbonochloridothioate
L00838.03
L00838.06
L00838.14
L00838.03EA
291
PLN
L00838.03
L00838.06
L00838.14
Chlorotiomrówczan O-fenylu ≥98%
Chlorotiomrówczan O-fenylu
Purity: 98+%
CAS No.: 1005-56-7
Molecular Formula: C7H5ClOS
Formula Weight: 172.63
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5804
Odour: Acrid
Boiling Point: 81-83°/6mm
Beilstein Reference: 774830
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004920
Formuła:
C₇H₅ClOS Temp. Wrzenia: 81…83 °C (6 mmHg) Gęstość: 1,248 Temp. Zapłonu: 81 °C (177 °F) |
Numer MDL:
MFCD00004920 Numer CAS: 1005-56-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-736-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |