(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08583.09
L08583.18
L08583.09EA
406
PLN
L08583.09
L08583.18
(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
(4-Chlorophenylthio)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3405-88-7
Molecular Formula: C8H7ClO2S
Formula Weight: 202.66
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1871569
Formuła:
C₈H₇ClO₂S Temp. topnienia: 104…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021762 Numer CAS: 3405-88-7 |